Learn More
Corning™ Plaques multipuits BioCoattrade; Collagen I
Click to view available options
Conditionnement:
80/boîte
Description
Le collagène I, trouvé dans la plupart des tissus et organes, est le plus abondant dans le derme, les tendons et les os. Il fait partie intégrante du cadre qui maintient les cellules et les tissus ensemble, il a également été reconnu comme une matrice utile pour améliorer la culture cellulaire. L’utilisation in vitro du collagène peut avoir des effets sur l’adhérence, la morphologie, la croissance, la migration et la différenciation de différents types de cellules.
Applications :
- Favorisation de l’adhérence et de la propagation des cellules
- Expansion rapide des populations cellulaires
- Culture sans sérum ou à sérum réduit
- Dosages d’adhésion de cellules
- Améliorer la survie des cellules primaires en culture
Source
Contrôle de la qualité
- Testé pour la capacité à favoriser l’adhérence et l’étalement de cellules de fibrosarcome humain HT-1080.
- Tests ayant révélé l’absence de bactéries et champignons
- Pureté du collagène I > 90 % par SDS-PAGE
Stockage
Spécification
Certifications/Conformité | ANSI, SBS |
Format | Étalon |
Couvercle | Avec couvercle |
Contenu et stockage | 4°C à 30°C |
Array | 16 x 24 |
Conditionnement | 80/boîte |
Couleur | Noir, Fond transparent |
Matériau | PS |
Nbre de puits | 384 |
Stérilité | Non stérile |