Learn More
Cytiva (formerly Pall Lab) Membrane Biodyne™ Plus
La membrane Biodyne Plus, comme la membrane Biodyne B, contient des surfaces de pores peuplées par une densité élevée de groupes d’ammonium quaternaire.
439.00€ - 545.00€
Spécification
Description | Non stérile |
---|---|
Matériau | Nylon chargé positivement 6.6 |
Porosité | 0,45 μm |
Épaisseur | 5,7 à 6,7 μm |
Code produit | Marque | Dimensions (LxW) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Dimensions (LxW) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
17184511
|
Cytiva (formerly Pall Lab)
60406 |
30 cm x 3 m |
545.00€
1 rouleau |
Expédition estimée: 06-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
17164511
|
Cytiva (formerly Pall Lab)
60400 |
20 cm x 20 m |
439.00€
10 rouleaux |
Expédition estimée: 08-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
17174511
|
Cytiva (formerly Pall Lab)
60404 |
132 x 132 mm |
525.00€
50 pièces |
Expédition estimée: 08-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
- La membrane Biodyne Plus est recommandée pour les systèmes de détection qui produisent un fond élevé sur la membrane Biodyne B
Spécification
Non stérile | |
Nylon chargé positivement 6.6 | |
0,45 μm | |
5,7 à 6,7 μm |