Learn More
Thermo Scientific™ Adaptateurs pour rotor BIOShield™ 1000A
Augmentez la polyvalence du rotor grâce aux adaptateurs pour rotor Thermo Scientific™ BIOShield™ 1000A, qui fournissent un support pour les tubes coniques de 15 / 50 ml.
565.00€ - 595.00€
Code produit | Marque | Description | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Description | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11874501
|
Thermo Scientific™
75003642 |
Tube conique 15 ml |
595.00€
4 pièces |
En stock Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
11864501
|
Thermo Scientific™
75003643 |
Tube conique 50 ml |
565.00€
4 pièces |
En stock Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
Augmentez la polyvalence du rotor grâce aux adaptateurs pour rotor Thermo Scientific™ BIOShield™ 1000A, qui fournissent un support pour les tubes coniques de 15 / 50 ml.
Portoir rectangulaire pour nacelle 250mL rotor BIOShield 1000A