Learn More
Agilent BioTek BioSpa 8 Automated Incubator
The BioTek BioSpa live cell analysis system offers unique benefits for a wide variety of live cell imaging applications in up to 8 microplates or other labware. For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.
Marque:  Agilent BioTek BIOSPAG-SN
Informations supplémentaires : Poids : 39.00000kg
Code produit. 17247909
  • sur devis / 1 pièce
Expédition estimée: 05-06-2024
pour voir le stock disponible 
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
Description
Description
Le système d’analyse de cellules vivantes BioTek BioSpa offre des avantages uniques pour une grande variété d’applications d’imagerie de cellules vivantes dans 8 microplaques ou d’autre matériels de laboratoire. Avec 5 modes d’imagerie, le système permet une large gamme d’applications de microscopie
Prenez des images cellulaires détaillées, obtenez des analyses de concentration cellulaire pour les tests de migration et de cicatrisation des plaies, la formation de sphéroïdes 3D et de nombreuses autres applications de cinétique. Planification intégrée, surveillance de l’environnement et manipulation des liquides disponibles pour une automatisation sans intervention. Plusieurs utilisateurs peuvent exécuter des processus simultanés pour une efficacité maximale dans le laboratoire.
Prestations de service
1 an
Spécification
Spécification
Ambiante jusqu’à 45°C
20.1 in.
18.9 in.
80 à 95%
27.2 in.
Incubateur de microplaques automatisé
Marquage CE et TUV. Conforme RoHS.
51 cm
48 cm
Capacité de 8 plaques ; incubation à 45°C ; contrôle et surveillance du CO2/O2 ; surveillance du bac à eau et de l’humidité ; logiciel BioSpa ; un kit d’alignement
69 cm