Learn More
BioTek™ Lecteur multimode Cytation 5trade;
À utiliser avec les microplaques de 6 à 384 puits. Les lecteurs multimode Cytation 5 Biotek fonctionnent sur la technologie hybride brevetée (Patented Hybrid Technologytrade;) en détection multimode, qui associe des filtres à haute performance à des monochromateurs à bande passante variable pour une polyvalence et des performances optimales.
Marque:  BioTek™ CYT5M
Code nomenclature Nacres: SE.11
Informations supplémentaires : Poids : 36.30000kg
Code produit. 15340207
  • 50713.00€ / 1 pièce
Expédition estimée
12-11-2020
Description
Description
ulliMonochromateurs à bande passante variable, de 9 nm à 50 nm par incréments de 1 nm pour une flexibilité optimale/liliFluorescence, absorbance visible par rayons UV, luminescence, luminescence filtrée, fluorescence à résolution temporelle, polarisation à fluorescence et modes de détection Alpha laser disponibles/liliPrise en charge des dosages cellulaires vivants avec contrôle du CO2 / O2, incubation à 65deg;C et agitation/liliQuantification des acides nucléiques et des protéines à faible volume (2 mu;l) grâce aux plaques Take3trade; disponibles/liliModule d’injecteur à double réactif disponible/liliLogiciel Gen5 puissant et facile à utiliser pour une lecture efficace des plaques, une analyse des données, l’exportation et la création de rapports/liliPossibilité de mise à niveau pour ajouter la fluorescence, le fond clair, l’imagerie Hamp;E, la microscopie par contraste de phase et la détection multimode classique offrent une imagerie puissante et une collecte de données quantitatives dans un seul instrument/li/ulbCaractéristiques/bullistrongBTCYT5M/strong : Fluorescence du monochromateur, absorbance du monochromateur visible par rayons UV, fluorescence à résolution temporelle (mode secondaire) et luminescence ; incubation à 65deg;C et agitation linéaire, orbitale et orbitale double/li/ul
Spécification
Spécification
Multi-Mode Only Configuration
Logiciel Gen5