Learn More
BioTek™ Laveur pour microplaques / distributeur EL406
Permet un lavage rapide et complet des plaques ainsi que trois distributeurs de réactifs dans un instrument compact
Marque:  BioTek™ 406PSNA4
Code nomenclature Nacres: NB.86
Informations supplémentaires : Poids : 14.50000kg
Code produit. 15336176
  • 35700.00€ / 1 pièce
Expédition estimée
01-12-2020
Description
Description
  • Pour microplaques à 96 puits
  • Dosages à microsphères magnétiques et de polystyrène
  • Tests ELISA et à base de cellules
  • Aimants en bore de fer néodyme à haute énergie
  • Sélection de gradients de champ optimisés dans les puits
  • Séparation rapide des billes manométriques et nanométriques avec une rétention supérieure
  • Filtration sous vide rapide et efficace
  • Lavage et distribution rapides des microplaques
  • Collecteur de lavage Dual-Action™ breveté
  • Jusqu’à trois distributeurs de réactifs
  • Fonctionnement sans surveillance pour des procédés de manipulation de liquides longs et fastidieux
  • Encombrement réduit du système de paillasse ou robotisé par rapport à un laveur séparé et à trois distributeurs
  • BioStack™ compatible pour le traitement automatisé de 50 microplaques de hauteur standard
  • Choix de commandes logicielles à partir du clavier de l’instrument ou du logiciel PC Liquid Handling Control™ (LHC)
  • Nettoyeur ultrasonique intégré
  • Commutation automatique de quatre tampons ou réactifs de lavage
Spécification
Spécification
Microplaques à 96 puits
3 reagent dispenser
406PSNA4