Learn More
BioTek™ Laveur pour microplaques/distributeur EL406
Capacité de lavage rapide et complet des plaques grâce au collecteur breveté Dual Actiontrade;
Marque:  BioTek™ 406PSU0LB
Code nomenclature Nacres: NB.86
Informations supplémentaires : Poids : 14.50000kg
Code produit. 15346176
  • 52659.00€ / 1 pièce
Expédition estimée
27-11-2020
Description
Description
pulliLavage rapide et complet des microplaques, optimisé pour les monocouches de cellules faiblement adhérentes/liliJusqu’à trois distributeurs de réactifs avec choix de technologies d’entraînement par pompe péristaltique ou par seringue pour différentes exigences de dosage sur microplaques à 96, 384 et 1536 puits/liliAutomatise les procédés de manipulation des liquides de dosage longs et fastidieux /liliEncombrement réduit du système de paillasse ou robotisé par rapport à un laveur séparé et à trois distributeurs /liliBioStacktrade; compatible pour le traitement automatisé de 50 microplaques de hauteur standard /liliContrôle total grâce au logiciel PC puissant Liquid Handling Controltrade; /liliLavage optimisé pour des couches de cellules faiblement adhérentes /liliUltrasonic Advantagetrade; intégré et en attente de brevet pour l’entretien sans surveillance du collecteur de lavage /liliCommutation de tampon en option pour jusqu’à quatre tampons pour les routines de lavage complexes/li/ul/ppApplications :/ppulliAutomatisation ELISA/liliAutomatisation MSD/liliImmunocytochimie HCS/liliEssais à base cellulaire sans étiquette mdash; en particulier les dosages de flux de calcium à densité de 1536 puits/liliDosage à billes magnétiques et de polystyrène /liliAutomatisation pour l’expression génétique et protéique/li/ul/p
Certifications
Marquage CE ; homologation ETL
Spécification
Spécification
1536 puits (tubes en acier à grand alésage)
Programmable en minutes et secondes, jusqu’à 60 min.
42 cm
31,8 cm
50/60 Hz
100 à 240 V
lt;2 mu;l/puits
Intensité de fluorescence, fluorescence à résolution temporelle, polarisation de fluorescence, luminescence, absorbance UV-visible, FRET, TR-FRET, BRET, zone de puits
100 à 240 V, 50/60 Hz
CV de le;3 %
13 secondes, 300 mu;l/puits, 96 puits ; 17 secondes, 100 mu;l/puits, 384 puits (collecteur à 192 tubes)
46 cm
Commutation de tampon de lavage, collecteurs à 1536 tubes ; Grand alésage, tubes en acier
Collecteurs à 1536 tubes ; collecteur Dual Action
25 à 3000 mu;l/puits
Marquage CE et ETL
Distributeurs de 3 réactifs