Learn More
Agilent BioTek Laveur de microplaques à puits profonds ELx405 Select
Premier laveur pour microplaques à puits profonds qui aspire et distribue vers des plaques à 96 et 384 puits <50 mm de hauteur
sur devis
Spécification
Certifications/Conformité | Marquage CE et TUV. Conforme RoHS. |
---|---|
Précision | ≤ 3 % CV |
Volume résiduel | ≤2 μl/puits |
Durée de trempage | Programmable en minutes et secondes, jusqu’à 60 min. |
Type | Laveur pour microplaque |
Code produit | Marque | Comprend | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Comprend | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
17277979
|
Agilent BioTek
ELX405-SN |
Collecteur 96 / 384 puits ; puits profond |
sur devis
1 pièce |
N/A | Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé. Demandez un prix pour cet article ici. |
|||||||||
17297979
|
Agilent BioTek
ELX405CS-SN |
Collecteur 96 / 384 puits ; puits profonds ; Ultrasonic Advantage ; lavage de cellules optimisé pour monocouches cellulaires faiblement adhérentes |
sur devis
1 pièce |
N/A | Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé. Demandez un prix pour cet article ici. |
|||||||||
17207989
|
Agilent BioTek
ELX405CV-SN |
Collecteur 96 / 384 puits ; puits profonds ; commutation 4 tampons automatique ; lavage de cellules optimisé pour monocouches cellulaires faiblement adhérentes |
sur devis
1 pièce |
N/A | Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé. Demandez un prix pour cet article ici. |
|||||||||
17217989
|
Agilent BioTek
ELX405CVS-SN |
Collecteur 96 / 384 puits ; puits profonds ; Ultrasonic Advantage ; commutation 4 tampons automatique ; lavage de cellules optimisé pour monocouches cellulaires faiblement adhérentes |
sur devis
1 pièce |
N/A | Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé. Demandez un prix pour cet article ici. |
|||||||||
Description
Installé sur un banc de laboratoire ou intégré dans un système robotisé, le ELx405 Select réduit les valeurs de fond et augmente les rapports signal-bruit importants.
- Convient aux microplaques DeepWell à 96 et 384 puits, ainsi qu’aux plaques standard ANSI/SBS et à puits profonds ≤50 mm
- Dosages à microbilles magnétiques et PS avec dosages ELISA standard
- Le collecteur Dual-Action breveté offre un contrôle indépendant des collecteurs d’aspiration et de distribution pour une protection précise contre le surremplissage et le débordement
- La pompe à déplacement positif interne élimine l’utilisation de systèmes d’alimentation à pression encombrants et permet l’utilisation d’un réservoir de distribution de n’importe quelle taille
- La cuve d’amorçage intégrée permet l’amorçage et le rinçage automatiques du collecteur pendant les modes de fonctionnement et d’entretien et élimine le besoin de plaques vierges en cas d’utilisation de systèmes robotiques automatisés
- Les volumes, flux et débits d’aspiration entièrement variables fournissent un contrôle total des cycles de lavage, du lavage doux des cellules au lavage vigoureux pour les dosages à liaison élevée
- Le flux de liquide, la détection de liquides et la détection de vide intégrés offrent une protection complète pour un fonctionnement sans surveillance
- BioStack compatible pour le lavage automatisé de 50 microplaques ANSI/SBS de hauteur standard
- Compatible avec le logiciel Liquid Handling Control pour plus de flexibilité
Applications :
ELISA, dosages MSD, cytochimie immunitaire HCS, flux FLIPR Ca+, dosages à base de cellules, dosages à billes magnétiques et de polystyrène, dosages d’expression génétique, dosages de cytokine, dosages ELISPOT, purification d’ADN plasmidique, préparation d’échantillons de sérum/plasma, signalisation cellulaire – configuration de flux phospho pour la cytométrie en flux
Certifications
Marquage CE et ETL
Spécification
Marquage CE et TUV. Conforme RoHS. | |
≤2 μl/puits | |
Laveur pour microplaque | |
1 à 10 | |
Une pompe à déplacement positif | |
50/60 Hz | |
15°C à 30°C | |
35,6 cm | |
25,4 cm | |
43,2 cm | |
100/240 V |
≤ 3 % CV | |
Programmable en minutes et secondes, jusqu’à 60 min. | |
13,5 kg | |
LCD rétroéclairé | |
10 à 80 % ; sans condensation | |
59°F à 86°F | |
14 in | |
10 in | |
17 in | |
30 lb | |
< 8 A |
Pour diagnostics in vitro