Learn More
BioTek™ Lecteur de microplaques multimode hybride Synergy™ H1 pour contrôleurs de gaz
Lecteur de microplaques multimode basé sur un monochromateur flexible pouvant être transformé en système hybride à haute performance avec l’ajout d’un module optique à filtre.
Marque:  BioTek™ H1FG
Code nomenclature Nacres: SE.11
Informations supplémentaires : Poids : 22.50000kg
Code produit. 15346156
  • 26132.00€ / 1 pièce
Expédition estimée
09-12-2020
Description
Description
  • L’optique des monochromateurs utilise un réseau quadruple de troisième génération qui permet de travailler à n’importe quelle longueur d’onde d’excitation ou d’émission avec un pas de 1 nm
  • Prend en charge l’intensité de fluorescence supérieure et inférieure, l’absorbance UV-visible et la détection de luminescence haute performance
  • Module de filtration totalement indépendant ; comprend sa propre source lumineuse et un système de sélection de longueur d’onde dichroïque très performant
  • Prend en charge des modes de détection avancés tels que la polarisation par fluorescence, la fluorescence résolue en temps et le TR-FRET et la luminescence filtrée (par exemple BRET)
  • Compatible avec le contrôleur de gaz pour le contrôle et la surveillance du CO2 et de l’O2
  • Compatible avec Take3™ ; Plaque de microvolume : possibilité de mesurer les échantillons jusqu’à 2 µl de volume ; Particulièrement utile lors des tâches avec des échantillons précieux, pour une quantification rapide et précise de l’ADN / ARN à 260 nm
  • Comprend le logiciel Gen5 pour le contrôle du lecteur, l’analyse avancée des données et l’exportation Excel flexible dans un seul progiciel
Spécifications
  • Méthodes de lecture : Point final, cinétique, balayage spectral, balayage de la zone de puits
  • Types de microplaques : Plaques de 6 à 384 puits
  • Agitation : linéaire, orbitale, orbitale double
  • Automatisation : Compatible avec les systèmes d’automatisation BioStack et tiers ; compatible avec l’incubateur automatisé BioSpa 8
  • Plage de contrôle CO2 et O2 : 0 à 20 % (CO2) ; 1 à 19 % (O2)
  • Résolution de contrôle CO2 et O2 : +0,1 % (CO2 et O2)
  • Stabilité de contrôle CO2 et O2 : +0,2 % à 5 % CO2 ; +0,2 % à 1 % O2
  • Puissance : 130 W max.
  • Dimensions (P x L x H) : 47,2 x 39,1 x 32,8 cm)
  • Poids : 22,5kg
Modèle : BTH1FG
Avec luminescence pleine lumière, fluorescence filtrante / dichroïque, polarisation à fluorescence, fluorescence à résolution temporelle, luminescence filtrée, contrôle de la température à 45 °C
Modèle : BTH1FDG
Avec luminescence pleine lumière, fluorescence filtrante / dichroïque, polarisation à fluorescence, fluorescence à résolution temporelle, luminescence filtrée, contrôle de la température à 45 °C
Système d’injection à double réactif pour automatiser les dosages d’injection / lecture tels que les dosages par canaux ioniques ou les dosages par luminescence flash
Modèle : BTH1FMG
Avec fluorescence du monochromateur ; Absorbance du monochromateur ; Luminescence pleine lumière ; Fluorescence filtrante / dichroïque ; Polarisation à fluorescence ; Fluorescence à résolution temporelle ; Luminescence filtrée, Contrôle de la température de 45 °C
Informations sur la commande
Le module de gaz doit être acheté séparément (BT1210007 ou BT12310008)
Certifications
Marquage CE et TUV
Compliance
Conforme RoHS
Spécification
Spécification
Lecteur de microplaques multimode
Plaques de 6 à 384 puits
Photodiode, PMT
Intensité de fluorescence de 200 à 700 nm, luminescence de 300 à 700 nm, polarisation à fluorescence de 320 à 700 nm, fluorescence à résolution temporelle de 200 à 700 nm
Monochromateurs de 2,5 pM à 4 pM, filtres de fluorescence de 0,25 pM, monochromateur ATP de 20 amol, luminescence du filtre ATP de 10 amol, polarisation à fluorescence de 1,2 mP, Europium de 40 fM avec filtres, 1200 fM avec fluorescence à résolution temporelle monos
45deg;C
96 puits : 11 secondes ; 384 puits : 22 secondes
39,1cm
22,5kg
Conforme RoHS
Analyse des données Gen5trade;
H1FG
Technologie hybride exclusive
Flash au xénon
Base dichroïque à haute performance
Luminescence pleine lumière, fluorescence filtrante / dichroïque, polarisation à fluorescence, fluorescence à résolution temporelle, luminescence filtrée, contrôle de la température à 45deg;C
0 à 4 D.O.
Linéaire, orbitale, orbitale double
47,2cm
32,8cm
130 W max.
Contrôleurs de gaz
Marquage CE et TUV