Learn More
Agilent BioTek Logiciel de collecte et d’analyse des données Gen5
Le logiciel de collecte et d’analyse de données Gen5 dispose d’une interface contemporaine qui permet d’accéder facilement à toutes ses fonctions principales, notamment les paramètres de lecture, la disposition des plaques, la réduction des données, l’aide en ligne, les assistants, les tutoriels et les protocoles d’échantillonnage.
285.00€ - 16196.75€
Spécification
À utiliser avec (équipement) | Lecteurs d’imagerie multimodes |
---|---|
Type | Logiciel d’acquisition et d’analyse des données |
Code produit | Marque | À utiliser avec (équipement) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | À utiliser avec (équipement) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
10186572
|
Agilent BioTek
GEN5 |
Lecteurs d’imagerie multimodes |
3548.35€
1 pièce |
Expédition estimée: 16-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10329742
|
Agilent BioTek
GEN5SECURE |
Lecteurs d’imagerie multimodes |
4860.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 16-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15649408
|
Agilent BioTek
GEN5AL2 |
Lecteurs d’imagerie multimodes |
285.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 03-09-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
16592342
|
Agilent BioTek
GEN5SECUREIPRIME |
Lecteurs d’imagerie multimodes |
16196.75€
1 pièce |
Expédition estimée: 16-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
16552342
|
Agilent BioTek
GEN5AL3 |
Lecteurs d’imagerie multimodes |
570.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 03-09-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
16562342
|
Agilent BioTek
GEN5AL4 |
Lecteurs d’imagerie multimodes |
850.78€
1 pièce |
Expédition estimée: 24-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
16582342
|
Agilent BioTek
GEN5SECUREIPLUS |
Lecteurs d’imagerie multimodes |
10535.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 03-09-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
16572342
|
Agilent BioTek
GEN5IVDIPLUS |
Lecteurs d’imagerie multimodes |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
15386196
|
Agilent BioTek
GEN5IVD |
Lecteurs multi-modes d‘imagerie |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
Description
- Les boutons de lancement rapide de l’écran d’accueil fournissent des liens vers des fichiers récemment utilisés, des protocoles préprogrammés et d’autres fonctions clés telles que la lecture rapide et le test du système
- Les outils StepWise permettent des combinaisons illimitées d’étapes procédurales et de critères de réduction des données pour une grande variété d’applications, dans une séquence logique et clairement définie qui est facilement affichée à l’écran
- Analysez les données sur une seule ou plusieurs plaques au cours d’une expérience
- Les constructeurs de rapports et PowerExport sont des outils de production rapides et flexibles pour la création de rapports prêts à être publiés à l’aide de matrices de données, de tableaux statistiques, de protocoles et d’informations sur les plaques
- Pour la conformité à la norme 21 CFR Partie 11, Gen5 Secure assure la protection du système, des données et des protocoles
- Les définitions d’utilisateurs multiples et les niveaux d’autorisation facilitent le respect des politiques de laboratoire
- Windows XP ou Windows 2000 (Professional Editions)
- Processeur PC Pentium III (ou compatible) (500 MHz ou supérieur)
- 512 Mo de RAM ou plus
- 2 Go d’espace disque dur ou plus
- Résolution XGA de 1024 x 768 ou plus
- Lecteur de CD-ROM lisible
- Clavier
- Souris
- Microsoft Internet Explorer version 5.0 ou ultérieure (pour obtenir de l’aide en ligne)
- Microsoft Excel 2000 ou version ultérieure (pour la fonction PowerExport)
Spécification
Lecteurs d’imagerie multimodes | |
Logiciel d’acquisition et d’analyse des données |