Learn More
Agilent BioTek Accessoires pour lecteurs de microplaques
À utiliser avec les lecteurs de microplaques multimodes, à absorbance et monochromateurs.
37.30€ - 484.00€
Spécification
À utiliser avec (équipement) | Lecteurs de microplaques BioTek |
---|
Code produit | Marque | Type de produit | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Type de produit | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
12586746
|
Agilent BioTek
7082225 |
Filtre de fluorescence |
484.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 14-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
16572392
|
Agilent BioTek
75034 |
Câble série, modem (9 broches femelles à 9 broches mâles) |
38.15€
1 pièce |
Expédition estimée: 10-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
11573505
|
Agilent BioTek
75053 |
Câble série, simulateur de modem (9 broches femelles à 25 broches femelles) |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
Description
Câble série (BT75034)
- Modem (9 broches femelles à 9 broches mâles)
- À utiliser avec les modèles ELx800, Synergy 2, Synergy 2 Alpha, Synergy 2 SL, Synergy H1m, Synergy HT, Synergy Mx, Synergy MxF
- Simulateur de modem (9 broches femelles à 25 broches femelles)
- À utiliser avec les modèles ELx808, FLx800, PowerWave, Precision, Precision XS, Synergy HT
- 590/20 nm
- À utiliser avec les modèles Cytation3, FLx800, Synergy 2, Synergy H1, Synergy H4, Synergy HT
- 250 V, 1,5 A
- À utiliser avec le modèle ELx808
- 0,75A
- À utiliser avec le modèle PowerWave X
Spécification
Lecteurs de microplaques BioTek |