Learn More
BioTek™ Lecteur de microplaques multimode Synergy™ HTX
Automatise les mesures d’absorbance, de fluorescence, de luminescence et d’AlphaScreen™ / AlphaLISA™. Le lecteur de microplaques multimode Biotek Synergy HTX offre des performances supérieures dans tous les modes de détection grâce à une conception à optique double unique, utilisant une lampe flash au xénon et un monochromateur pour la sélection de longueurs d’onde sans filtre de 200 à 999 nm par incréments de 1 nm.
Marque:  BioTek™ S1L
Code nomenclature Nacres: SE.11
Informations supplémentaires : Poids : 18.00000kg
Code produit. 15346166
  • 16547.00€ / 1 pièce
Expédition estimée
27-11-2020
Description
Description
Les déterminations de fluorescence sont effectuées à l’aide d’une lampe halogène au tungstène avec des filtres d’interférence utilisés en conjonction avec un détecteur PMT pour une sensibilité maximale. Pour une automatisation et un débit de flux de travail accrus, BioStack de BioTek peut être facilement connecté à Synergy HTX pour traiter automatiquement jusqu’à 50 microplaques à la fois.
  • Pour microplaques de 6 à 384 puits et plaques de microvolume Take3
  • Flexibilité de l’absorbance basée sur un monochromateur avec fluorescence / luminescence à filtre à haute performance
  • Quantification des acides nucléiques à faible volume de 2 μl avec les plaques Take3 et Take3 Trio
  • Agitation orbitale respectueuse pour les cellules et conception d’incubateur avancée en 50°C avec gradient supérieur / inférieur minimisant la condensation du couvercle de la plaque
  • Injecteurs à double réactif pour les applications d’injection / de lecture, telles que la cinétique enzymatique et le rapporteur Du-Luciférase™
  • AlphaScreen™ / AlphaLISA™
  • Modulaire et évolutif
  • Incubation unique 4-Zone™ à 50°C
  • Profils d’agitation avancée, y compris linéaire et orbitale
  • Compatible avec BioStack™ et analyse d’automatisation tierce
  • Puissant logiciel Gen5™ pour la collecte, l’analyse, l’exportation et la création de rapports de données
Spécifications
  • Méthode de détection : Fluorescence, fluorescence à résolution temporelle (mode secondaire), luminescence, absorbance visible par rayons UV
  • Méthode de lecture : Point final, cinétique, balayage spectral, balayage de la zone de puits
  • Types de microplaques : 6 à 384 puits, plaques PCR, plaques de microvolumes Take3 / Take3 Trio
  • Contrôle de la température : 4°C au-dessus de la température ambiante à 50°C ; ± 0,2° C à 37°C
Applications
Quantification des acides nucléiques, quantification des protéines, cinétique enzymatique, quantification des biomarqueurs, ELISA, analyse génétique, prolifération cellulaire, cytotoxicité, absorption et métabolisme des médicaments, sécurité alimentaire et surveillance environnementale.
Informations sur la commande
Accessoires en option : Module distributeur à double réactif, Gen5 Secure (pour la conformité CFR 21 — Partie 11), plaque d’essai à fluorescence, plaque d’essai à absorbance, plaque d’essai à luminescence, récipient à quartz breveté BioCell™ de 1 cm, ensemble de qualification de produit, Take3 / Take3 Trio.
Compliance
Marquage CE et TUV
Spécification
Spécification
Lecteur de microplaques multimode
0-4,0 D.O. / gt; 6 décennies
18 kg
Luminescence
Fluorescence, fluorescence à résolution temporelle (mode secondaire), luminescence, absorbance visible par rayons UV
1 USB, 1 RS232 pour contrôle externe de PC
100-240 VCA, 50/60 Hz