Learn More
Molecular Probes™ Biotin-XX Microscale Protein Labeling Kit with FluoReporter™ Biotin Quantitation Assay Kit
Kit de marquage de protéines à micro-échelle à la biotine-XX avec kit de dosage quantitatif de la biotine FluoReporter™
Marque: Molecular Probes™ B30756
Code nomenclature Nacres: NA.32
Informations supplémentaires : Poids : 0.00450kg
Description
Les kits de marquage des protéines à micro-échelle constituent un moyen pratique de fixer un marquage fluorescent à une petite quantité d’anticorps ou de protéines (20 à 100 μg). Les kits sont disponibles en quatre couleurs Alexa Fluor™ (ou biotine) et offrent tout ce qui est nécessaire pour trois réactions de marquage et de séparation.Caractéristiques importantes des kits de marquage des protéines à micro-échelle :
Chimie de réaction stable et colorants supérieurs Alexa Fluor™
Dans les kits de marquage des protéines à micro-échelle, le colorant réactif contient une fraction ester tétrafluorophényle (TFP) plus stable en solution que l’ester succinimidyle (NHS) couramment utilisé. Les esters TFP réagissent efficacement avec les amines primaires des protéines pour former des conjugués colorant-protéine stables. Comparés aux colorants classiques, les colorants Alexa Fluor™ sont plus clairs, plus photostables et plus résistants au pH entre pH 4 et pH 10. En règle générale, des degrés supérieurs de marquage sont réalisables sans absorption intramoléculaire en utilisant les colorants Alexa Fluor™. Pour plus d’informations, consultez Colorants Alexa Fluor™ couvrant l’ensemble du spectre visible et infrarouge—Section 1.3.
En savoir plus sur le marquage des protéines et des anticorps
Nous offrons une large sélection de kits de marquage d’anticorps et de protéines Molecular Probes™ pour convenir à votre produit de départ et à votre configuration expérimentale. Consultez Marquage d’anticorps de A à Z ou utilisez notre Outil de sélection de chimie de marquage pour d’autres choix. Pour en savoir plus sur nos kits, lisez Kits de marquage des protéines et des acides nucléiques, section 1.2 dans le manuel Molecular Probes™.
Nous vous préparerons un conjugué d’anticorps sur mesure
Si vous ne trouvez pas ce que vous cherchez dans notre catalogue en ligne, nous vous préparerons un conjugué d’anticorps sur mesure. Notre service de conjugaison personnalisé est efficace et confidentiel, et nous croyons en la qualité de notre travail. Nous sommes certifiés ISO 9001:2000.
Usage exclusivement réservé à la recherche. Non utilisé à des fins thérapeutiques ou diagnostiques humaines ou animales.
Spécification
Kit de marquage des protéines avec kit de dosage quantitatif de la biotine | |
20 à 100 μg | |
Ester tétrafluorophényl (TFP) | |
Protéines |
À base de biotine | |
FluoReporter™ | |
Biotine-XX |
Usage exclusivement réservé à la recherche. Ne pas utiliser pour des procédures de diagnostic.