missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

ACROBiosystems Biotinylated Human OX40 Protein, Fc, Avitag™

Biotinylated Protein

419.88€ - 1847.47€

Spécification

Numéro d’adhésion NP_003318
Poids moléculaire 48.6 kDa
Source Biotinylated Human O x 40, Fc,Avitag (O x 0-H82F7) is expressed from human 293 cells (HEK293). It contains AA Leu 29 - Ala 216 (Accession # NP_003318).
Immunogène Leu 29 - Ala 216
Conditions de stockage -20°C
Consulter d'autres spécifications

Produits 2
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
15887397
Afficher les documents Détails de la promotion
ACROBiosystems
OX0-H82F7-25UG
25 μg
419.88€
25µg
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée: 11-04-2024
pour voir le stock disponible 
Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!
15877397
Afficher les documents Détails de la promotion
ACROBiosystems
OX0-H82F7-200UG
200 μg
1847.47€
200µg
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée: 11-04-2024
pour voir le stock disponible 
Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!
Description

Description

Tumor necrosis factor receptor superfamily member 4 (TNFRSF4) is also known as ACT35 antigen, OX40L receptor, TAX transcriptionally-activated glycoprotein 1 receptor, CD antigen CD134, OX40. OX40 / TNFRSF4 contains four TNFR-Cys repeats. TNFRSF4 is receptor for TNFSF4 / OX40L / GP34 and can interacts with TRAF2, TRAF3 and TRAF5.

This protein carries a human IgG1 Fc tag at the C-terminus, followed by a Avi tag (Avitag™). The protein has a calculated MW of 48.6 kDa. The protein migrates as 60-66 kDa under reducing (R) condition (SDS-PAGE) due to glycosylation.
Spécification

Spécification

NP_003318
Biotinylated Human O x 40, Fc,Avitag (O x 0-H82F7) is expressed from human 293 cells (HEK293). It contains AA Leu 29 - Ala 216 (Accession # NP_003318).
-20°C
OX40
Human
Tris with Glycine, Arginine and NaCl, pH7.5
HEK293
MABSol™ Biotin Labeled Proteins
48.6 kDa
Leu 29 - Ala 216
TNFRSF4,OX40,CD134,OX40L receptor,ACT35,TXGP1L
Precision Avi
Fc Tag and Avi Tag
Less than 1.0 EU / μg by the LAL method.
Powder
>95% as determined by SDS-PAGE
Vidéos
FDS
Documents

Documents

Product Certifications