Learn More
Pall Membrane de transfert en nitrocellulose BioTrace™ NT
BioTrace NT est une membrane en nitrocellulose pure non prise en charge qui possède une capacité de liaison élevée pour les protéines et les acides nucléiques.
156.00€ - 389.00€
Spécification
Description | Non stérile |
---|---|
Matériau | BioTrace NT |
Porosité | 0,2 μm |
Épaisseur | 101,6 à 190,5 μm |
Code produit | Marque | Dimensions (LxW) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Dimensions (LxW) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
17124571
|
Pall
66485 |
30 cm x 3 m |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
17134571
|
Pall
66489 |
20 x 20 cm |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
17164581
|
Pall
66593 |
7 x 8,5 cm |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
Description
- La résistance à la traction élevée le rend moins susceptible de se déchirer ou se fissurer que d’autres marques de nitrocellulose
- Capacité de liaison élevée pour les protéines et les acides nucléiques
- Idéale pour les élévateurs de plaques/colonies et les transferts de protéines
- Le modèle exclusif de grille à points n’améliore pas ou n’inhibe pas la croissance certifiée pour une utilisation dans la technique de filtre à membrane (MF)
Spécification
Non stérile | |
BioTrace NT | |
0,2 μm | |
101,6 à 190,5 μm |