Learn More
Éther de bis(2-chloroéthyl), 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7021764
Click to view available options
Quantité:
50 g
250 g
1000 g
111-44-4
C4H8Cl2O
143.01
MFCD00000975
ZNSMNVMLTJELDZ-UHFFFAOYSA-N
2-chloroethyl ether, 2,2'-dichlorodiethyl ether, bis 2-chloroethyl ether, chlorex, chloroethyl ether, dcee, dichloroether, khloreks, dichloroethyl ether
8115
CHEBI:34573
1-chloro-2-(2-chloroéthoxy)éthane
ClCCOCCCl
111-44-4
C4H8Cl2O
143.01
MFCD00000975
ZNSMNVMLTJELDZ-UHFFFAOYSA-N
2-chloroethyl ether, 2,2'-dichlorodiethyl ether, bis 2-chloroethyl ether, chlorex, chloroethyl ether, dcee, dichloroether, khloreks, dichloroethyl ether
8115
CHEBI:34573
1-chloro-2-(2-chloroéthoxy)éthane
ClCCOCCCl
Bis(2-chloroethyl) ether is used as a solvent and soil fumigant. It may be used in the preparation of macrocyclic polyethers, dibenzo-18-crown-6 polyether and dicyclohexyl-18-crown-6 polyether.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
L’éthée bis(2-chloroéthyle) est utilisé comme solvant et comme fumigant dans le sol. Il peut être utilisé dans la préparation de polyéthers macrocycliques, de polyéther dibenzo-18-couronne-6 et de polyéther dicyclohexyl-18-couronne-6.
Solubilité
Soluble dans l’eau. (1,1 g/l) à 20°C.
Remarques
Précautions particulières à respecter pour la manipulation. Consultez la FDS avant l’achat. Les FDS sont disponibles en ligne à l’adresse www.alfa.com
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nom chimique ou matériau Bis(2-chloroethyl) ether
Point de fusion -50°C
Densité 1.219
Point d’ébullition 178°C
Point d’éclair 55°C (131°F)
Odeur Pungent
Formule linéaire ClCH2CH2OCH2CH2Cl
Indice de réfraction 1.457
Quantité 50 g
Numéro UN UN1916
Beilstein 605317
Merck Index 14,3066
Informations sur la solubilité Soluble in water. (1.1g/L) at 20°C.
Poids de la formule 143.01
Pourcentage de pureté 99%