Learn More
Bis[2-(dicyclohexylphosphino)éthyl]amine, 97+ %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7040489
39.06 EUR valable jusqu'au 2024-03-29
Utilisez le code promo "21615" pour bénéficier de cette offre.
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
5 g
Pour que la promotion s’applique, le client doit acheter trois fois le même produit au prix catalogue sur la même commande pour avoir une remise de 33.33%. Il n’y a pas de limite d’achat pour un multiple de 3 produits. PCODE: 21615
550373-32-5
C28H53NP2
465.69
MFCD17014019
OQJIHPKBLHGKJN-UHFFFAOYSA-N
bis 2-dicyclohexylphosphino ethyl amine, bis 2-dicyclohexylphosphanyl ethyl amine, 2-dicyclohexylphosphanyl-n-2-dicyclohexylphosphanyl ethyl ethan-1-amine
58194775
2-dicyclohexylphosphanyl-N-(2-dicyclohexylphosphanyléthyl)ethanamine
C(CP(C1CCCCC1)C1CCCCC1)NCCP(C1CCCCC1)C1CCCCC1
Pour que la promotion s’applique, le client doit acheter trois fois le même produit au prix catalogue sur la même commande pour avoir une remise de 33.33%. Il n’y a pas de limite d’achat pour un multiple de 3 produits. PCODE: 21615
550373-32-5
C28H53NP2
465.69
MFCD17014019
OQJIHPKBLHGKJN-UHFFFAOYSA-N
bis 2-dicyclohexylphosphino ethyl amine, bis 2-dicyclohexylphosphanyl ethyl amine, 2-dicyclohexylphosphanyl-n-2-dicyclohexylphosphanyl ethyl ethan-1-amine
58194775
2-dicyclohexylphosphanyl-N-(2-dicyclohexylphosphanyléthyl)ethanamine
C(CP(C1CCCCC1)C1CCCCC1)NCCP(C1CCCCC1)C1CCCCC1
It is used as a pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Il est utilisé comme intermédiaire pharmaceutique.
Solubilité
Insoluble dans l’eau.
Remarques
Sensible à l’air. Incompatible avec les agents oxydants.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nom chimique ou matériau Bis[2-(dicyclohexylphosphino)ethyl]amine
Point de fusion 64°C to 69°C
Formule linéaire [(C6H11)2PCH2CH2]2NH
Quantité 250 mg
Numéro UN UN3259
Sensibilité Air Sensitive
Informations sur la solubilité Insoluble in water.
Poids de la formule 465.67
Pourcentage de pureté ≥97%