Learn More
Carbonate de bis(2-méthylallyl), 97 %, ACROS Organics
Marque:  Acros Organics 170580250
Code nomenclature Nacres: NA.22
Informations supplémentaires : CAS : 64057-79-0 Poids : 0.03000kg
Quantité. 25g
Emballage Flacon en verre
Code produit. 13458408
  • 140.00€ / 25g
Expédition estimée
08-12-2020
Identifiants chimiques
64057-79-0
170.21
dimethallyl carbonate, bis 2-methylallyl carbonate, bis methallyl carbonate, bis 2-methyl-2-propenyl carbonate, 2-propen-1-ol, 2-methyl-, carbonate 2:1, 2-methyl-2-propen-1-ol carbonate 2:1, 2-propen-1-ol, 2-methyl-, 1,1'-carbonate, carbonic acid, bis 2-methylallyl ester, bis 2-methylprop-2-en-1-yl carbonate, acmc-1biju
Carbonate bis(2-méthylprop-2-ényl)
C9H14O3
SKCUYCAPQSWGBP-UHFFFAOYSA-N
47083
CC(=C)COC(=O)OCC(=C)C
Spécification
Bis(2-methylallyl) carbonate
1.4371
25g
96% min. (GC)
[H2C=C(CH3)CH2O]2CO
SKCUYCAPQSWGBP-UHFFFAOYSA-N
Carbonate bis(2-méthylprop-2-ényl)
47083
97%
Flacon en verre
199.0°C to 202.0°C
64057-79-0
C9H14O3
dimethallyl carbonate, bis 2-methylallyl carbonate, bis methallyl carbonate, bis 2-methyl-2-propenyl carbonate, 2-propen-1-ol, 2-methyl-, carbonate 2:1, 2-methyl-2-propen-1-ol carbonate 2:1, 2-propen-1-ol, 2-methyl-, 1,1'-carbonate, carbonic acid, bis 2-methylallyl ester, bis 2-methylprop-2-en-1-yl carbonate, acmc-1biju
CC(=C)COC(=O)OCC(=C)C
170.21
170.21