Learn More
Carbonate de bis(2-méthylallyl), 97 %, Thermo Scientific™
Catalog Number 13458408
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
Flacon en verre
64057-79-0
C9H14O3
170.21
MFCD00008598
SKCUYCAPQSWGBP-UHFFFAOYSA-N
dimethallyl carbonate, bis 2-methylallyl carbonate, bis methallyl carbonate, bis 2-methyl-2-propenyl carbonate, 2-propen-1-ol, 2-methyl-, carbonate 2:1, 2-methyl-2-propen-1-ol carbonate 2:1, 2-propen-1-ol, 2-methyl-, 1,1'-carbonate, carbonic acid, bis 2-methylallyl ester, bis 2-methylprop-2-en-1-yl carbonate, acmc-1biju
47083
Carbonate bis(2-méthylprop-2-ényl)
CC(=C)COC(=O)OCC(C)=C
64057-79-0
C9H14O3
170.21
MFCD00008598
SKCUYCAPQSWGBP-UHFFFAOYSA-N
dimethallyl carbonate, bis 2-methylallyl carbonate, bis methallyl carbonate, bis 2-methyl-2-propenyl carbonate, 2-propen-1-ol, 2-methyl-, carbonate 2:1, 2-methyl-2-propen-1-ol carbonate 2:1, 2-propen-1-ol, 2-methyl-, 1,1'-carbonate, carbonic acid, bis 2-methylallyl ester, bis 2-methylprop-2-en-1-yl carbonate, acmc-1biju
47083
Carbonate bis(2-méthylprop-2-ényl)
CC(=C)COC(=O)OCC(C)=C
Nom chimique ou matériau Bis(2-methylallyl) carbonate
Point d’ébullition 199.0°C to 202.0°C
Plage de pourcentage du dosage 96% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire [H2C=C(CH3)CH2O]2CO
Indice de réfraction 1.4371
Quantité 25 g
Poids de la formule 170.21
Pourcentage de pureté 97%