Learn More
Éther de bis(4-chlorobutyle), 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11313946
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11313946 5 g 5g
11323946 25 g 25g
11333946 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11313946 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L17055.06
Demander un format en vrac ou personnalisé
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
CAS: 6334-96-9 | C8H16Cl2O | 199.115 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 6334-96-9
Formule moléculaire C8H16Cl2O
Poids moléculaire (g/mol) 199.115
Numéro MDL MFCD00019006
Clé InChI PVBMXMKIKMJQRK-UHFFFAOYSA-N
Synonyme bis 4-chlorobutyl ether, 4,4'-dichlorodibutyl ether, ether, bis 4-chlorobutyl, 4-chlorobutyl ether, di chlorobutyl ether, butane, 1,1'-oxybis 4-chloro, 1,1'-oxydi-4-chlorobutane, 1,1'-oxybis 4-chlorobutane
CID PubChem 22800
Nom IUPAC 1-chloro-4-(4-chlorobutoxy)butane
SMILES C(CCCl)COCCCCCl
Spécification
Nom chimique ou matériau Bis(4-chlorobutyl) ether
Densité 1.081
Point d’ébullition 129°C to 131°C (10 mmHg)
Formule linéaire Cl(CH2)4O(CH2)4)Cl
Indice de réfraction 1.458
Quantité 5 g
Beilstein 1739861
Poids de la formule 199.12
Pourcentage de pureté 99%