Learn More
Dichlorure de bis(cyclopentadiényl)zirconium, 98+%, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 10052430
30.60 EUR valable jusqu'au 2024-03-29
Utilisez le code promo "21615" pour bénéficier de cette offre.
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Pour que la promotion s’applique, le client doit acheter trois fois le même produit au prix catalogue sur la même commande pour avoir une remise de 33.33%. Il n’y a pas de limite d’achat pour un multiple de 3 produits. PCODE: 21615
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
1291-32-3
C10H10Cl2Zr
292.32
MFCD00003726
Zirconocene dichloride
Pour que la promotion s’applique, le client doit acheter trois fois le même produit au prix catalogue sur la même commande pour avoir une remise de 33.33%. Il n’y a pas de limite d’achat pour un multiple de 3 produits. PCODE: 21615
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
1291-32-3
C10H10Cl2Zr
292.32
MFCD00003726
Zirconocene dichloride
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nom chimique ou matériau Bis(cyclopentadienyl)zirconium dichloride
% min. CAS 98.0
% max. CAS 100.0
Point de fusion 242.0°C to 245.0°C
Couleur Blanc à beige
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 98% min. (Argentometry)
Conditionnement Flacon en verre
Quantité 5 g
Fieser 11,51; 16,393
Informations sur la solubilité Solubility in water: hydrolysis.
Poids de la formule 292.32
Pourcentage de pureté 98+%
Forme physique Poudre cristalline ou cristaux