missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Bis(méthylcyclopentadiényl)dichlorure de zirconium, 98 %, Thermo Scientific Chemicals

Catalog Number 11392249
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
12109-71-6
C12H14Cl2Zr
320.37
MFCD00672106
ACRBHXYIZCVBNH-UHFFFAOYNA-L
1,1'-Dimethylzirconocene dichloride
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
12109-71-6
C12H14Cl2Zr
320.37
MFCD00672106
ACRBHXYIZCVBNH-UHFFFAOYNA-L
1,1'-Dimethylzirconocene dichloride

This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.

TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nom chimique ou matériau Bis(methylcyclopentadienyl)zirconium dichloride
Point de fusion 180°C to 184°C
Quantité 1 g
Numéro UN UN3261
Sensibilité Moisture sensitive
Poids de la formule 320.37
Pourcentage de pureté 98%

RUO – Research Use Only

missing translation for 'provideContentCorrection'

missing translation for 'productTitle'