Learn More
Bis(pentaméthylcyclopentadiényl)fer, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-69159
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
12126-50-0
C20H30Fe
326.31
MFCD00058736
VKRKSGODPDKGAD-UHFFFAOYSA-N
Decamethylferrocene
Cc1c(C)c(C)[c-](C)c1C.C[C-]12[C-]3(C)[C-]4(C)[C-]5(C)[C-]1(C)[Fe]2345
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
12126-50-0
C20H30Fe
326.31
MFCD00058736
VKRKSGODPDKGAD-UHFFFAOYSA-N
Decamethylferrocene
Cc1c(C)c(C)[c-](C)c1C.C[C-]12[C-]3(C)[C-]4(C)[C-]5(C)[C-]1(C)[Fe]2345
Bis(pentaméthylcyclopentadiényl)fer, C20H30Fe, numéro CAS-12126-50-0, décaméthylferrocène, 5 g, Jaune à orange, 326,3, MFCD00058736, authentique, flacon en verre, poudre cristalline
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nom chimique ou matériau Bis(pentamethylcyclopentadienyl)iron
Couleur Jaune à orange
Conditionnement Flacon en verre
Quantité 1 g
Poids de la formule 326.3
Forme physique Poudre cristalline