Learn More
Bis(pinacolato)dibore, 98 %, ACROS Organics™
Marque: Acros Organics 330571000
Code nomenclature Nacres: NA.22
Informations supplémentaires : CAS : 73183-34-3 Poids : 0.15000kg
Quantité | 100g |
---|---|
Conditionnement | Flacon en verre |
Identifiants chimiques
73183-34-3 | |
253.9 | |
IPWKHHSGDUIRAH-UHFFFAOYSA-N | |
2733548 | |
B1(OC(C(O1)(C)C)(C)C)B2OC(C(O2)(C)C)(C)C |
C12H24B2O4 | |
MFCD00799570 | |
bis pinacolato diboron, bis pinacolato diborane, 4,4,4',4',5,5,5',5'-octamethyl-2,2'-bi 1,3,2-dioxaborolane, pinacol diborane, diboron pinacol ester, b2pin2, 4,4,4',4',5,5,5',5'-octamethyl-2,2'-bi-1,3,2-dioxaborolane, 4,4,5,5-tetramethyl-2-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl-1,3,2-dioxaborolane, bispinacolate diboron, unii-i906w26p4u | |
4,4,5,5-tétraméthyl-2-(4,4,5,5-tétraméthyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-1,3,2-dioxaborolane |
Spécification
Bis(pinacolato)diboron | |
Flacon en verre | |
135.0°C to 140.0°C | |
73183-34-3 | |
C12H24B2O4 | |
15,1301 | |
IPWKHHSGDUIRAH-UHFFFAOYSA-N | |
4,4,5,5-tétraméthyl-2-(4,4,5,5-tétraméthyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-1,3,2-dioxaborolane | |
2733548 | |
Poudre ou plaquettes |
Authentic | |
Blanc | |
100g | |
98% | |
MFCD00799570 | |
bis pinacolato diboron, bis pinacolato diborane, 4,4,4',4',5,5,5',5'-octamethyl-2,2'-bi 1,3,2-dioxaborolane, pinacol diborane, diboron pinacol ester, b2pin2, 4,4,4',4',5,5,5',5'-octamethyl-2,2'-bi-1,3,2-dioxaborolane, 4,4,5,5-tetramethyl-2-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl-1,3,2-dioxaborolane, bispinacolate diboron, unii-i906w26p4u | |
B1(OC(C(O1)(C)C)(C)C)B2OC(C(O2)(C)C)(C)C | |
253.9 | |
253.9 | |
98% |