Learn More
Bis(triméthylsilyl)acétylène, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 15119223
Click to view available options
Quantité:
10 g
50 g
250 g
Conditionnement:
Flacon en verre
14630-40-1
C8H18Si2
170.41
MFCD00008276
ZDWYFWIBTZJGOR-UHFFFAOYSA-N
bis trimethylsilyl acetylene, silane, 1,2-ethynediylbis trimethyl, 1,2-bis trimethylsilyl ethyne, btmsa, 1,2-bis-trimethylsilanyl-ethyne, ethyne-1,2-diylbis trimethylsilane, 2,5-disilahex-3-yne, 2,2,5,5-tetramethyl, trimethyl 2-trimethylsilyl ethynyl silane, silane, 1,1'-1,2-ethynediyl bis 1,1,1-trimethyl
84564
Triméthyl(2-triméthylsilylethynyl)silane
C[Si](C)(C)C#C[Si](C)(C)C
14630-40-1
C8H18Si2
170.41
MFCD00008276
ZDWYFWIBTZJGOR-UHFFFAOYSA-N
bis trimethylsilyl acetylene, silane, 1,2-ethynediylbis trimethyl, 1,2-bis trimethylsilyl ethyne, btmsa, 1,2-bis-trimethylsilanyl-ethyne, ethyne-1,2-diylbis trimethylsilane, 2,5-disilahex-3-yne, 2,2,5,5-tetramethyl, trimethyl 2-trimethylsilyl ethynyl silane, silane, 1,1'-1,2-ethynediyl bis 1,1,1-trimethyl
84564
Triméthyl(2-triméthylsilylethynyl)silane
C[Si](C)(C)C#C[Si](C)(C)C
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nom chimique ou matériau Bis(trimethylsilyl)acetylene
Note relative au nom 99%
Point de fusion 21.0°C to 24.0°C
Couleur Incolore
Densité 0.7500g/mL
Point d’ébullition 136.0°C to 137.0°C
Point d’éclair 2°C
Spectre IR Authentic
Plage de pourcentage du dosage 98.5% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire (CH3)3SiC=CSi(CH3)3
Indice de réfraction 1.4260 to 1.4280
Quantité 250 g
Fieser 05,44; 13,97
Gravité spécifique 0.75
Informations sur la solubilité Solubility in water: may decompose
Poids de la formule 170.41
Pourcentage de pureté 99%
Forme physique Liquide après fusion
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • Bis(trimethylsilyl)acetylene
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Matière solide inflammable Catégorie 1
Mention de danger
  • H228-Matière solide inflammable.