Learn More
Malonate de bis(triméthylsilyl), 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 10006293
Click to view available options
Quantité:
10 g
50 g
Conditionnement:
Flacon en verre
18457-04-0
C9H20O4Si2
248.43
MFCD00009631
ATCKJLDGNXGLAO-UHFFFAOYSA-N
bis trimethylsilyl malonate, malonic acid bis trimethylsilyl ester, propanedioic acid, bis trimethylsilyl ester, malonic acid, bis trimethylsilyl ester, malonic acid ditms, malonic acid 2tms, malonic acid, bis-tms, bis trimethylsilyl malonat, malonic acid bis-tms, acmc-1c3vy
87656
bBis(triméthylsilyl) propanedioate
C[Si](C)(C)OC(=O)CC(=O)O[Si](C)(C)C
18457-04-0
C9H20O4Si2
248.43
MFCD00009631
ATCKJLDGNXGLAO-UHFFFAOYSA-N
bis trimethylsilyl malonate, malonic acid bis trimethylsilyl ester, propanedioic acid, bis trimethylsilyl ester, malonic acid, bis trimethylsilyl ester, malonic acid ditms, malonic acid 2tms, malonic acid, bis-tms, bis trimethylsilyl malonat, malonic acid bis-tms, acmc-1c3vy
87656
bBis(triméthylsilyl) propanedioate
C[Si](C)(C)OC(=O)CC(=O)O[Si](C)(C)C
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nom chimique ou matériau Bis(trimethylsilyl) malonate
Couleur Incolore à jaune paille
Densité 0.9720g/mL
Point d’ébullition 63°C to 66°C (1.0 mmHg)
Point d’éclair 23°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 96% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire (CH3)3SiOC(O)CH2C(O)OSi(CH3)3
Indice de réfraction 1.4150 to 1.417
Quantité 50 g
Gravité spécifique 0.972
Informations sur la solubilité Solubility in water: reacts
Poids de la formule 248.43
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Liquide