Learn More
Bis-Tris, ≥98 % (base sèche), ultra-pure, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7082834
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
1 kg
Conditionnement:
Flacon en plastique
6976-37-0
C8H19NO5
209.242
MFCD00002853
OWMVSZAMULFTJU-UHFFFAOYSA-N
bis[2 to Hydroxyethyl]imino to tris[hydroxymethyl]methane
81462
CHEBI:41250
2-[bis(2-hydroxyéthyl)amino]-2-(hydroxyméthyl)propane-1,3-diol
C(CO)N(CCO)C(CO)(CO)CO
6976-37-0
C8H19NO5
209.242
MFCD00002853
OWMVSZAMULFTJU-UHFFFAOYSA-N
bis[2 to Hydroxyethyl]imino to tris[hydroxymethyl]methane
81462
CHEBI:41250
2-[bis(2-hydroxyéthyl)amino]-2-(hydroxyméthyl)propane-1,3-diol
C(CO)N(CCO)C(CO)(CO)CO
Nom chimique ou matériau bis[2-Hydroxyethyl]imino-tris[hydroxymethyl]methane
Point de fusion 102°C to 105°C
Forme physique Poudre cristalline
Quantité 100 g
Notes de pourcentage du dosage Base sèche
Formule linéaire (HOCH2CH2)2NC(CH2OH)3
Conditionnement Flacon en plastique
Beilstein 2205275
Poids de la formule 209.24
Pourcentage de pureté ≥98%