Learn More
Alfa Aesar™ Fluorure de bismuth(III), anhydre, 99 %
Fabrication de bismuth pentafluoride
Marque:  Alfa Aesar™ 013075.22
Code nomenclature Nacres: NA.23
Informations supplémentaires : CAS : 7787-61-3 Poids : 0.10000kg Transport : UN number : 3260 Chem class : 8 Pack group : III
Quantité 100g
Code produit. 11392168
  • 117.00€ / 100g
En stock, prêt à être expédié : 1
Identifiants chimiques
7787-61-3
265.976
BRCWHGIUHLWZBK-UHFFFAOYSA-K
82233
F[Bi](F)F
BiF3
MFCD00010893
bismuth fluoride, bismuth iii fluoride, bismuthine, trifluoro, trifluorobismuthine, bismuth trifluoride, bismuth iii trifluoride, acmc-1bd9n, ksc378g8f
trifluorobismuthane
Spécification
Bismuth(III) fluoride
7787-61-3
MFCD00010893
14,1265
Insoluble in water; Soluble in HF.
F[Bi](F)F
265.976
265.98
99%
1.74
727°C
Anhydrous
BiF3
UN3260
bismuth fluoride, bismuth iii fluoride, bismuthine, trifluoro, trifluorobismuthine, bismuth trifluoride, bismuth iii trifluoride, acmc-1bd9n, ksc378g8f
BRCWHGIUHLWZBK-UHFFFAOYSA-K
trifluorobismuthane
82233
Poudre
Odorless
Hygroscopic
100g
Vidéos
FDS Documents