Learn More
Alfa Aesar™ Oxyde de bismuth(III), NanoArc™ BI-7300, + de 99,5 %
Marque: Alfa Aesar™ 045582.22
Code nomenclature Nacres: NA.23
Informations supplémentaires : CAS : 1304-76-3 Poids : 0.10000kg
Quantité. | 100g |
---|
Description
- Particule opaque à rayons X
- L’oxyde de bismuth NanoArc™ peut être incorporé à des polymères ou systèmes de revêtement pour renforcer l’opacité aux rayons X, tandis que la petite taille des particules garantit une altération minimale des propriétés physiques.
Identifiants chimiques
1304-76-3 | |
Bi2O3 | |
MFCD00003462 |
Spécification
Bismuth (III) oxide NanoArc™ BI-7300 | |
Bi2O3 | |
14,1273 | |
465.96 | |
≥99.5% | |
Odorless | |
18m2/g | |
Jaune | |
100g |
1304-76-3 | |
MFCD00003462 | |
Soluble in acids. Insoluble in water. | |
Poudre | |
8.9 g/mL | |
38nm APS | |
~1890°C | |
817°C |