Learn More
Oxyde de bismuth(III), NanoArc™ BI-7300, + de 99,5 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
500 g
Description
Bismuth(III) oxide is used in solid-oxide fuel cells. It is also used in optical glasses, to replace lead oxide in whitewares, luxes, varistor formulations and ceramic capacitor formulations.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
- Particule opaque à rayons X
- L’oxyde de bismuth NanoArc™ peut être incorporé à des polymères ou systèmes de revêtement pour renforcer l’opacité aux rayons X, tandis que la petite taille des particules garantit une altération minimale des propriétés physiques.
Spécification
Point d’ébullition | ∼1890°C |
Nom chimique ou matériau | Bismuth (III) oxide NanoArc™ BI-7300 |
Point de fusion | 817°C |
Couleur | Jaune |
Forme physique | Poudre |
Quantité | 500 g |
Merck Index | 14,1273 |
Informations sur la solubilité | Soluble in acids. Insoluble in water. |
Poids de la formule | 465.96 |
Pourcentage de pureté | ≥99.5% |