Learn More
Oxyde de bismuth(III), Puratronic™, 99,999 % (base métallique), Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7058572
86.67 EUR valable jusqu'au 2024-03-29
Utilisez le code promo "21615" pour bénéficier de cette offre.
Click to view available options
Quantité:
50 g
250 g
1 kg
Pour que la promotion s’applique, le client doit acheter trois fois le même produit au prix catalogue sur la même commande pour avoir une remise de 33.33%. Il n’y a pas de limite d’achat pour un multiple de 3 produits. PCODE: 21615
1304-76-3
Bi2O3
465.96
MFCD00003462
TYIXMATWDRGMPF-UHFFFAOYSA-N
dibismuth(3+) trioxidandiide
[O--].[O--].[O--].[Bi+3].[Bi+3]
Pour que la promotion s’applique, le client doit acheter trois fois le même produit au prix catalogue sur la même commande pour avoir une remise de 33.33%. Il n’y a pas de limite d’achat pour un multiple de 3 produits. PCODE: 21615
1304-76-3
Bi2O3
465.96
MFCD00003462
TYIXMATWDRGMPF-UHFFFAOYSA-N
dibismuth(3+) trioxidandiide
[O--].[O--].[O--].[Bi+3].[Bi+3]
Bismuth(III) oxide is used in solid-oxide fuel cells. It is also used in optical glasses, to replace lead oxide in whitewares, luxes, varistor formulations and ceramic capacitor formulations.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Point d’ébullition ∼1890°C
Nom chimique ou matériau Bismuth (III) oxide
Point de fusion 817°C
Couleur Jaune
Forme physique Poudre
Quantité 50 g
Notes de pourcentage du dosage (Base des métaux)
Merck Index 14,1273
Informations sur la solubilité Insoluble in water. Soluble in acids.
Poids de la formule 465.96
Pourcentage de pureté 99.999%
Qualité Puratronic™
Densité 8.9 g/mL