Learn More
Bismuth Subsalicylate, MedChemExpress
MedChemExpress Bismuth Subsalicylate is a potent and orally active antacid and anti-diarrheal agent. Bismuth Subsalicylate reduces inflammation/irritation of stomach and intestinal lining through inhibition of prostaglandin synthesis in vivo. Bismuth Subsalicylate is widely used for the research of diarrheal disorders, including indigestion, diarrhoea, nausea, et al.
83.70€ - 151.20€
Spécification
Nom chimique ou matériau | Bismuth Subsalicylate |
---|---|
CAS | 14882-18-9 |
Couleur | Blanc |
Notes de qualité de la pureté | Research |
Formule moléculaire | C7H5BiO4 |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
16490988
![]() |
Medchem Express
HY-B0550 |
5 g |
83.70€
5g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
16408528
![]() |
Medchem Express
HY-B0550 |
10 g |
151.20€
10g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
Bismuth Subsalicylate is a potent and orally active antacid and anti-diarrheal agent. Bismuth Subsalicylate reduces inflammation/irritation of stomach and intestinal lining through inhibition of prostaglandin synthesis in vivo. Bismuth Subsalicylate is widely used for the research of diarrheal disorders, including indigestion, diarrhoea, nausea, et al.Spécification
Bismuth Subsalicylate | |
Blanc | |
C7H5BiO4 | |
DMSO : 1 mg/mL (2.76 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : 0.1 mg/mL (0.28 mM; Need ultrasonic) | |
362.09 | |
Research | |
Neuroscience-Neuromodulation |
14882-18-9 | |
Research | |
Bismuth oxysalicylate Bismuth(III) salicylate basic | |
O=C1O[Bi](O)OC2=CC=CC=C12 | |
362.09 | |
Solid |
Sécurité et traitement
H315∣H319∣H335
missing translation for 'shelfLife' : Powder -20°C 3 years, 4°C 2 years∣In solvent -80°C 6 months, -20°C 1 month
Recommended Storage : Powder -20°C 3 years, 4°C 2 years∣In solvent -80°C 6 months, -20°C 1 month
Research purposes only
Le programme Encompass de Fisher Scientific propose des articles qui ne font pas partie de notre portefeuille de distribution. Ces produits n'ont généralement pas de photos ou de descriptions détaillées. Cependant, nous nous engageons à améliorer votre expérience d'achat. Veuillez utiliser le formulaire ci-dessous pour nous faire part de vos commentaires sur le contenu de ce produit.