Learn More
Uvex Black Busingess Casual 95122 Low Shoe - Width 11
Uvex business Casual safety shoes for comfortable protection in almost every situation; protection classes S1 and S1 P
Marque:  Uvex 9512246
Informations supplémentaires : Poids : 1.31700kg
Code produit. 17247861
  • 122.00€ / 1 paire
Expédition estimée: 02-01-2023
Description
Chaussures Uvex Business Casual 9512.2 S1 P SRC
  • Chaussure de sécurité classique
  • Style Derby avec bout “wing tip” et perforations lyra
  • Légères et flexibles
  • Fabriquées avec la dernière technologie développée pour un confort d’utilisation prolongé
  • La technologie Uvex Climazone assure un confort optimal
  • Tige en cuir respirant
  • La doublure en maillage de distance offre une respirabilité optimale
  • Semelle intérieure confortable amovible, antistatique, avec système de contrôle de l’humidité et absorption supplémentaire des chocs au niveau du talon et de l’avant du pied
  • Languette et col rembourrés et souples
  • Embout et semelle intermédiaire en acier
  • Répond aux exigences ESD : résistance à la masse Kleiner à 35 mégohm
  • Semelle en polyuréthane double densité avec les meilleures caractéristiques d’absorption des chocs et d’excellentes propriétés antidérapantes
    • Exempte d’inhibiteurs de mouillage de laques tels que les silicones, les phtalates, etc.
  • Certifié avec Uvex Medicare pour les semelles intérieures orthopédiques individuelles et les modifications apportées aux semelles extérieures individuelles, notamment leur hauteur,les élévations intérieures ou extérieures du talon et autres solutions
  • Article n° 9512,2
  • Norme EN ISO 20345:2011 S1 P SRC
  • Tailles : 38 à 48
Spécification
Spécification
Noir
46
Acier
EN ISO 20345:2011
Largeur standard
Oui
S1
Cuir
Polyuréthane double densité (PU/PU)
Non
Unisexe
Uvex Business Casual
Non
SRC