Learn More
Gravis Bouchons à vis en PP noir
Click to view available options
Filetage (métrique):
48 mm TS
58 mm TS
Description
- Étanche
- Disponibles avec revêtement en mousse de polyvinyle ou de PE
Spécification
Joint de fermeture | Mousse de polyéthylène |
Matériau du bouchon | PP |
Type de produit | Bouchon |
Couleur | Noir |
Matériau | PP |
Nb par paquet | 100/boîte |
Quantité | 100/boîte |
Filetage (métrique) | 48 mm TS |