Learn More
Kautex™ Bouchons à vis en PP noirs
Click to view available options
Diamètre (métrique) externe:
25 mm
32 mm
40 mm
45 mm
50 mm
54 mm
65 mm
80 mm
À utiliser avec (équipement):
Flacon de 100 ml
Flacon de 1500/2500/4000 ml
Flacon de 200/300 ml
Flacon de 2000 ml
Flacon de 250/350 ml
Flacon de 500/750/1000 ml
Flacon de 500 ml
Flacon de 50 ml
Flacon de 750/1000 ml
Comprend:
Anneau d’inviolabilité sans sortie
Anneau d’évidence avec sortie
S/O
Spécification
Couleur | Noir |
Comprend | Anneau d’inviolabilité sans sortie |
Matériau | PP |
Type | Bouchon à vis |
Diamètre (métrique) externe | 50 mm |
Matériau de revêtement | Insert en mousse en polyéthylène |
À utiliser avec (équipement) | Flacon de 200/300 ml |