Learn More
Scientific Industries SI™ Inserts en mousse vierges
Permet aux utilisateurs d’utiliser des récipients de forme spéciale. Les inserts en mousse vierge SI Scientific Industries™ sont en mousse haute densité qui s’intègre dans une plateforme encastrée Vortex-Genie 2.
Marque: Scientific Industries SI™ 503-0277-00
Code nomenclature Nacres: NB.73
Informations supplémentaires : Poids : 0.03420kg
Description
- Fabriqués en mousse haute densité
- Personnalisables pour les récipients de forme spéciale.
- S’adaptent à la plateforme encastrée
- À utiliser avec la gamme d’agitateurs Vortex-Genie 2 et Vortex-Genie Pulse.
- Un insert inclus dans le grand ensemble d’échantillons
Spécification
Mousse haute densité | |
Plateforme encastrée Vortex-Genie 2 |