Learn More
Brand™ Fiole jaugée de classe B en verre borosilicaté Silberbrand™
En verre borosilicaté et conforme aux normes DIN EN ISO 1042. La fiole jaugée de classe B en verre borosilicaté BRAND™ Silberbrand™ comprend un bouchon en polypropylène. Le marquage DE-M en émail blanc permet un contrôle rapide du volume.
26.02€ - 130.00€
Spécification
Étalonnage | Étalonné pour contenir |
---|---|
Certifications/Conformité | DIN EN ISO 1042 |
Matériau du bouchon | Polypropylène |
Couleur | Transparent |
Matériau | Verre borosilicaté |
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Taille du bouchon | Limite d’erreur | Prix | Quantité et disponibilité | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Taille du bouchon | Limite d’erreur | Prix | Quantité et disponibilité | |||
11858351
|
Brand™
36748 |
50 ml | 12/21 | plusmn; 0,09 ml |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||
11838351
|
Brand™
36743 |
10 ml | 10/19 | plusmn; 0,06 ml |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||
12683566
|
Brand™
36746 |
20 ml | 10/19 | ±0.06 ml |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||
11848351
|
Brand™
36747 |
25 ml | 10/19 | plusmn; 0,06 ml |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||
11868351
|
Brand™
36749 |
100 ml | 12/21 | plusmn; 0,15 ml |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||
11878351
|
Brand™
36750 |
200 ml | 14/23 | plusmn; 0,25 ml |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||
11888351
|
Brand™
36751 |
250 ml | 14/23 | plusmn; 0,25 ml |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||
10211741
|
Brand™
36753 |
1000 ml | 24/29 | plusmn; 0,6 ml |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||
10291831
|
Brand™
36754 |
2000 ml | 29/32 | plusmn; 0,9 ml |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||
10663001
|
Brand™
36755 |
5 l | 34/35 | plusmn; 1,8 ml |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||
11898351
|
Brand™
36752 |
500 ml | 19/26 | plusmn; 0,4 ml |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||
Description
- En verre borosilicaté
- Conforme aux normes DIN EN ISO 1042
- Classe B.
- Étalonné pour son volume contenu (TC, In.)
- Comprend un bouchon en PP
- Le marquage DE-M en émail blanc permet un contrôle rapide du volume
Spécification
Étalonné pour contenir | |
Polypropylène | |
Verre borosilicaté |
DIN EN ISO 1042 | |
Transparent | |
B |