Learn More
BRAND™ Pipettes à poire Blaubrand™ AR-GLAS™ à 2 seul trait, avec certificat
En verre sodocalcique AR-GLAS™. Les pipettes à poire à 2 repères BRAND™ Blaubrand™ AR-GLAS™ portent un marquage DE-M en émail bleu. Livrées avec un certificat de conformité individuel.
Marque:  BRAND™ 929738
Informations supplémentaires : Poids : 0.28000kg
Code produit. 15805532
  • 54.10€ / 1 pièce
Expédition estimée: 18-06-2024
Description
  • En verre sodocalcique AR-GLAS™
  • 2 traits avec marquage DE-M en émail bleu
  • Classe AS
  • Certifié DIN EN ISO 648
  • Étalonnées pour délivrer un volume donné (TD, Ex)
  • Délai d’attente : 5 secondes
  • Fournies avec le numéro de lot et un certificat de lot joints dans chaque emballage du fabricant.
  • Livrées avec un certificat de conformité individuel
Spécification
Spécification
Pour délivrer un volume donné
AS
Oui
0,1 mL
plusmn; 0,05 ml
50 ml
Pipette à poire
DIN EN ISO 648, ISO 1769
AR-GLAStrade;, Verre sodocalcique
Bleu
Marquage DE-M
Rouge
540 mm