Learn More
BRAND™ Fiole jaugée USP de classe A en verre borosilicaté BLAUBRAND™, avec certificat
En verre borosilicaté de classe A et conforme aux normes DIN EN ISO 1042. Comprend un bouchon en polypropylène. Le marquage DE-M facilite le contrôle du volume. Livrées avec un certificat de conformité USP individuel.
Marque:  BRAND™ 956954
Informations supplémentaires : Poids : 0.43400kg
Code produit. 15871198
  • 104.00€ / 1 pièce
Expédition estimée: 16-05-2024
Description
  • En verre borosilicaté de classe A.
  • Conforme aux normes DIN EN ISO 1042.
  • Bouchon en polypropylène inclus.
  • Le marquage DE-M facilite le contrôle du volume.
  • Étalonnée pour son volume contenu. (TC, In)
  • Livré avec un certificat de conformité USP individuel
Spécification
Spécification
Étalonné pour contenir
PP
2000 ml
± 0,50 ml
A
DIN EN ISO 1042, certificat de lot USP, certificat individuel USP sur demande
Transparent
Verre borosilicaté
1 pièce
29/32