Learn More
BRAND™ Microburettes en verre borosilicaté BLAUBRAND™ avec broche en PTFE
Fabriquée en verre borosilicaté. Les microburettes en verre borosilicaté BRAND™ Blaubrand™ avec broche en PTFE sont étalonnées pour délivrer un volume donné correspondant à un volume spécifié.
318.24€ - 346.80€
Spécification
Matériau | Verre borosilicaté |
---|---|
Comprend | Bandes Schellbach |
Robinets d’arrêt | Lateral |
Matériau du robinet d’arrêt | Glass |
Class | Classe AS |
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
10672441
|
BRAND™
24595 |
2 ml |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
11864050
|
BRAND™
24597 |
5 ml |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
10018500
|
BRAND™
24599 |
10 ml |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
Description
- Fabrication en verre borosilicaté (Boro 3.3. selon DIN EN ISO 385)
- Calibré pour délivrer un volume donné (TD, Ex)
- Bang-Pattern
- Bande Schellbach
- Comprend un robinet à pointeau interchangeable avec broche en PTFE
- Support inclus
- Toutes les burettes BLAUBRAND™ sont fournies avec le numéro de lot et un certificat de lot joints dans chaque emballage du fabricant
- Certificat d’étalonnage DAkkS, certificat individuel USP ou certificat individuel aussi disponibles sur demande
Spécification
Verre borosilicaté | |
Lateral | |
Classe AS |
Bandes Schellbach | |
Glass | |
DIN EN ISO 385 |