Learn More
BRAND™ BLAUBRAND™ Bulb Pipettes 1-Mark
Class AS, 1-Mark Bulb Pipettes offer higher measurement accuracy than graduated pipettes.
70.50€ - 91.80€
Spécification
Classe | Classe AS |
---|---|
Matériau | AR-GLAS™ |
Type de graduation | Graduations et marque unique |
Comprend | Certificat de conformité de lot |
Type | Pipette à poire |
Code produit | Marque | Volume (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Volume (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
16397967
|
BRAND™
230602 |
1 mL |
91.80€
12 pièces |
Expédition estimée: 13-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
16347977
|
BRAND™
230608 |
6 mL |
75.00€
6 pièces |
Expédition estimée: 13-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
16397977
|
BRAND™
230614 |
20 mL |
70.50€
6 pièces |
Expédition estimée: 13-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
16307987
|
BRAND™
230615 |
25 ml |
72.30€
6 pièces |
Expédition estimée: 13-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
- AR-Glas™
- Class 1-mark graduated
- Includes batch certificate of conformity
Spécification
Classe AS | |
Graduations et marque unique | |
Pipette à poire |
AR-GLAS™ | |
Certificat de conformité de lot |