Learn More
BRAND™ Fioles jaugées en verre borosilicaté de classe A BLAUBRAND™ avec bouchon en verre et certificat
En verre borosilicaté et conformes aux normes DIN EN ISO 1042. Le marquage DE-M sur le col permet un contrôle rapide et précis du volume. Livrées avec un certificat de conformité individuel.
Marque: BRAND™ 937266
Informations supplémentaires : Poids : 1.67400kg
Description
- Flacon volumétrique de classe A
- En verre borosilicaté
- Conformes aux normes DIN EN ISO 1042
- Étalonné pour son volume contenu (TC, In)
- Modèles à col étroit et à col large disponibles en plusieurs tailles
- Le marquage DE-M permet un contrôle rapide et précis du volume
- Bouchon en verre inclus
- Livrées avec un certificat de conformité individuel
Spécification
Étalonné pour contenir | |
En verre | |
Marquage DE-M | |
Verre borosilicaté | |
Étroit | |
Oui | |
34/35 |
DIN EN ISO 1042 | |
Transparents | |
5 l | |
± 1,2 ml | |
1/boîte | |
A |