Learn More
BRAND™ Fioles jaugées en verre borosilicaté de classe A Blaubrand™ avec bouchon en verre
Code produit 11888361 Tous les produits Brand Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
5 ml
10 ml
20 ml
25 ml
50 mL
100 ml
200 ml
250 ml
500 ml
1000 ml
2000 ml
5 l
Taille du bouchon:
10/19
12/21
14/23
19/26
24/29
29/32
34/35
Type de goulot:
Large
Étroit
Conditionnement:
1 pièce
2 pièces
16 product options available for selection
Product selection table with 16 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) Taille du bouchon Type de goulot unitSize
11888361 100 ml 12/21 Étroit 2 pièces
10759852 1000 ml 24/29 Étroit 1 pièce
11834020 100 ml 14/23 Étroit 2 pièces
11718148 10 ml 10/19 Large 2 pièces
11643209 50 mL 14/23 Large 2 pièces
11824020 25 ml 10/19 Étroit 2 pièces
11868361 5 ml 10/19 Large 2 pièces
11814020 20 ml 10/19 Étroit 2 pièces
11844120 20 ml 12/21 Large 2 pièces
12085312 250 ml 14/23 Étroit 2 pièces
10004241 2000 ml 29/32 Étroit 1 pièce
10315381 5 l 34/35 Étroit 1 pièce
11834120 500 ml 19/26 Étroit 2 pièces
11898361 200 ml 14/23 Étroit 2 pièces
11878361 50 mL 12/21 Étroit 2 pièces
12095312 25 ml 12/21 Large 2 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 16 options available.
16 options
Code produit 11888361 Fournisseur BRAND™ Code fournisseur 37260
Ajouter au panier
Ajouter au panier
En verre borosilicaté et conforme aux normes DIN EN ISO 1042. La fiole jaugée de classe A BRAND™ Blaubrand™ avec bouchon en verre est disponible avec un col étroit ou un col large et en plusieurs tailles. Le marquage DE-M au niveau du col permet le contrôle précis et rapide du volume.
  • Flacon volumétrique de classe A
  • En verre borosilicaté
  • Conforme aux normes DIN EN ISO 1042
  • Certificat d’étalonnage DAkkS disponible sur demande
  • Étalonné pour son volume contenu (TC, In)
  • Modèles à col étroit et à col large disponibles en plusieurs tailles
  • Le marquage DE-M permet le contrôle précis et rapide du volume
  • Bouchon en verre inclus
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Étalonnage Étalonné pour contenir
Certifications/Conformité DIN EN ISO 1042
Matériau du bouchon Verre
Couleur Transparent
Description Marquage DE-M
Capacité (métrique) 100 ml
Matériau Verre borosilicaté
Limite d’erreur ± 0,10 ml
Type de goulot Étroit
Nbre par carton 2/boîte
Graduated Oui
Classe A
Taille du bouchon 12/21