Learn More
Brand™ Fioles jaugées de classe A BLAUBRAND™ ETERNA™, avec certificat
En verre borosilicaté et conformes aux normes DIN EN ISO 1042. Étalonnées pour son volume contenu précis de liquide à une température spécifique. Les fioles sont accompagnées de bouchons en PP et portent un marquage DE-M. Livrées avec un certificat de conformité individuel.
Marque:  Brand™ 936851
Informations supplémentaires : Poids : 0.19000kg
Code produit. 15875532
  • 46.81€ / 1 pièce
Date d’expédition estimée: 28-12-2021
Ajouter au panier
Description
Description
  • Flacon volumétrique de classe A
  • En verre borosilicaté
  • Conformes aux normes DIN EN ISO 1042
  • Étalonné pour son volume contenu (TC, In)
  • Modèles à col étroit et à col large disponibles en plusieurs tailles
  • Comprend un bouchon en polypropylène et un marquage DE-M
  • Livrées avec un certificat de conformité individuel
Spécification
Spécification
Étalonné pour contenir
PP
250 ml
± 0,15 ml
2/boîte
A
Certificat USP individuel et de lot USP, DIN EN ISO 1042
Transparent
Verre borosilicaté
Étroit
Oui
Bouchon