Learn More
BRAND™ Pipettes avec poire Blaubrand™ Eterna™ de classe AS, avec certificat de lot
En verre sodocalcique AR-GLAS™ et conformes aux normes DIN EN ISO 648. Fournies avec le numéro de lot et un certificat de lot dans chaque emballage du fabricant. Commande totale livrée à partir d’un lot (dans la mesure du possible).
Marque: BRAND™ 230507
Informations supplémentaires : Poids : 0.88860kg
Description
- En verre sodocalcique AR-GLAS™.
- DIN EN ISO 648. Étalonnées pour délivrer un volume donné (TD, Ex.
- Délai de réponse : 5 secondes.
- Fournies avec le numéro de lot et un certificat de lot dans chaque emballage du fabricant.
- Commande totale livrée à partir d’un lot (dans la mesure du possible)
Spécification
Pour délivrer un volume donné | |
AS | |
Oui | |
Marquage DE-M | |
Blanc | |
Pipette volumétrique avec bulbe |
DIN EN ISO 648, DIN 12691 | |
AR-GLAStrade;, Verre sodocalcique | |
Ambré | |
0,015 mL | |
5 ml |