Learn More
BRAND™ Pipettes USP Blaubrand™ Eterna™ de classe AS, avec certificat
En verre sodocalcique AR-GLAS™ et conformes aux normes DIN EN ISO 648. Les pipettes avec de marque BRAND™ Blaubrand™ Eterna™ de classe AS sont livrées avec un certificat individuel de conformité USP.
44.20€ - 50.50€
Spécification
Étalonnage | Pour délivrer un volume donné |
---|---|
Certifications/Conformité | DIN EN ISO 648, DIN 12691 |
Classe | AS |
Matériau | AR-GLAStrade;, Verre sodocalcique |
Graduée | Oui |
Code produit | Marque | Volume (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Volume (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15895552
|
BRAND™
950502 |
1 ml |
44.20€
1 pièce |
Expédition estimée: 12-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15805562
|
BRAND™
950503 |
2 ml |
44.20€
1 pièce |
Expédition estimée: 12-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15815562
|
BRAND™
950507 |
5 ml |
45.30€
1 pièce |
Expédition estimée: 12-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15825562
|
BRAND™
950512 |
10 ml |
46.65€
1 pièce |
Expédition estimée: 12-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15845562
|
BRAND™
950515 |
25 ml |
47.75€
1 pièce |
Expédition estimée: 12-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15855562
|
BRAND™
950518 |
50 ml |
50.50€
1 pièce |
Expédition estimée: 16-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
- En verre sodocalcique AR-GLAS™.
- DIN EN ISO 648. Étalonnées pour délivrer un volume donné (TD, Ex.
- Délai de réponse : 5 secondes.
- Fournies avec le numéro de lot et un certificat de lot dans chaque emballage du fabricant.
- Livré avec un certificat de conformité USP individuel
Spécification
Pour délivrer un volume donné | |
AS | |
Oui | |
Marquage DE-M |
DIN EN ISO 648, DIN 12691 | |
AR-GLAStrade;, Verre sodocalcique | |
Ambré | |
Pipette volumétrique avec bulbe |