Learn More
BRAND™ Pipettes avec poire en verre à un trait BLAUBRAND™, classe A, avec certificat
L’émail bleu à contraste élevé représente une combinaison optimale de résistance et de lisibilité. Livrées avec un certificat de conformité USP individuel.
46.80€ - 48.80€
Spécification
Certifications/Conformité | USP |
---|---|
Classe | A |
Matériau | AR-GLAStrade; |
Type | Pipette à poire |
Code produit | Marque | Volume (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Volume (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15865562
|
BRAND™
950601 |
0,5 ml |
46.80€
1 pièce |
Expédition estimée: 13-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15836925
|
BRAND™
950613 |
15 ml |
48.50€
1 pièce |
Expédition estimée: 13-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15144332
|
BRAND™
950615 |
25 ml |
48.80€
1 pièce |
Expédition estimée: 13-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
- En AR-GLAS™
- Géométrie en flux optimisée en basculement pour une distribution fiable des liquides à partir de la pipette
- Bords polis au feu pour plus de durabilité
- Disponibles dans toutes les tailles ISO de 0,5 à 100 ml
- Livré avec un certificat de conformité USP individuel
Spécification
USP | |
A | |
AR-GLAStrade; | |
Pipette à poire |