Learn More
DWK Life Sciences DURAN™ Filtre à gaz
Un filtre incorporé est utilisé pour séparer les solides d'une phase gazeuse.
Marque:  DWK Life Sciences 258551306
Code nomenclature Nacres: NB.24
Informations supplémentaires : Poids : 0.15500kg
Code produit. 10018210
  • 146.00€ / 1 pièce
Expédition estimée: 11-06-2024
Description
En plus de la filtration solides-liquides, la filtration ou la séparation de mélanges de réaction de la phase gazeuse est également possible. Quand un filtre de ligne est installé dans un système de tuyaux, par exemple, il filtre les résidus solides de la phase gazeuse et les purifie.
  • En installant le filtre dans un système de conduites, il est possible de purifier un gaz porteur
  • Imprimé blanc cuit au feu, très résistant
Spécification
Spécification
Porosité 3
Filtration en ligne des conduites de gaz pour éliminer les impuretés solides (p. ex. poussière) ; analyse inorganique qualitative et chimie préparative ; filtration à pression réduite ; filtration
Plaque de 60 mm
Verre borosilicaté 3.3
1/Bte