Learn More
Fisherbrand™ Blocs pour bains secs numériques Fisherbrand™ Isotemp™
84.58 EUR valable jusqu'au 2024-12-31
Utilisez le code promo "21906" pour bénéficier de cette offre.
Utilisez le code promo "21906" pour bénéficier de cette offre.
Click to view available options
Diamètre (métrique):
6 mm
10 mm
13 mm
16 mm
18 mm
20 mm
25 mm
No. of Places:
6
8
12
15
24
28
46
Description
Une grande variété de blocs pour toutes les applications
- Blocs en alliage d’aluminium
Spécification
À utiliser avec (équipement) | Bains secs numériques et à écran tactile Thermo Scientific (pas de modèles compacts) |
Matériau | Alliage d’aluminium |
No. of Places | 6 |
Type | Block de 6 x 25 mm de diamètre |
Diamètre (métrique) | 25 mm |