Learn More
Fisherbrand™ Blocs pour bains secs numériques Fisherbrand™ Isotemp™
Catalog Number 15317948
84.26 EUR valable jusqu'au 2024-12-31
Utilisez le code promo "21906" pour bénéficier de cette offre.
Click to view available options
Capacité (métrique):
0,5 ml
1,5 ml
2,0 ml
15 ml
50 ml
No. of Places:
4
15
28
40
Une grande variété de blocs pour toutes les applications
  • Blocs en alliage d’aluminium
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Capacité (métrique) 0,5 ml
À utiliser avec (équipement) Bains secs numériques et à écran tactile Thermo Scientific (pas de modèles compacts)
Matériau Alliage d’aluminium
No. of Places 40
Type 40 x blocs de 0,5 ml