Learn More
Fisherbrand™ Blocs pour bains secs numériques Fisherbrand™ Isotemp™
Click to view available options
No. of Places:
1
3
18
30
32
Description
Une grande variété de blocs pour toutes les applications
- Blocs en alliage d’aluminium
Specifications
Capacité (métrique) | 3 x 22 mm, 12 x 12-13 mm, 6 x 6 mm |
À utiliser avec (équipement) | Bains secs numériques et à écran tactile Thermo Scientific (pas de modèles compacts) |
Matériau | Alliage d’aluminium |
No. of Places | 3 |
Type | Accessoire, bloc |
Comprend | 22 mm, 13 mm et 6 mm de diamètre |